Learn More
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kappe, zur Verwendung mit 5 l-Erlenmeyerkolben
Marke:  PYREX™ 431682
Artikelnummer. 15340591
  • 339.00 CHF / 24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Große Belüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Einhaltung von Sterilität verhindert Auslaufen. Die belüfteten Kappen sind nicht autoklavierbar. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
1/Packung
Steril
24/Karton
Nicht autoklavierbar
Belüftet
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer30924004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number431682
Chargennummer18724003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/01/2025 Catalog Number431682
Chargennummer00924002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number431682
Chargennummer00924002 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/04/2024 Catalog Number431682
Chargennummer00924001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2024 Catalog Number431682
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24154
    Gültig bis zum2025-02-28
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.01.2025 und dem 28.02.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben > Belüftungsverschluss; für 5 l-Erlenmeyerkolben; Polypropylen