Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml-8 Well-PCR-Röhrchen und Kappenstreifen
Diese 8 Well-PCR-Röhrchenstreifen werden bequem in Beuteln verpackt mit Streifenkappen geliefert.
Marke: Labcon™ 3945-550-000-9
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Höhe (metrisch): 20,7 mm
Spezifikation
0,2 ml | |
Unsteril | |
7,1 mm | |
Nicht autoklavierbar |
125 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. | |
Polypropylen | |
70 mm | |
Bagged |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml-8 Well-PCR-Röhrchen und Kappenstreifen > 8 Well-PCR-Röhrchen und Kappenstreifen; Material: Polypropylen; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 0,2 ml; Länge (metrisch): 70 mm; Format: Im Beutel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur