Learn More
Corning™ PC-420D Rühr-Heizplatte mit Digitalanzeige
Rührbereich: 60 bis 1150 U/min; Form: Rechteckig; Größe: 5 x 7 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU/UK-Stil
Marke: Corning™ 6796-420D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abmessungen der Pyroceram™-Oberplatte: 127 L x 178 mm W
- Der Mikroprozessor sorgt für stabile und reproduzierbare Temperatureinstellungen von 5 °C (nicht, wenn die Umgebungstemperatur 0 °C oder weniger beträgt) bis zu 550 °C
- Die digitale LED-Temperaturanzeige ist einstellbar in 5 °C-Schritten
- Mit CE-Kennzeichnung, UL/cUL-Zulassung
Spezifikation
Glaskeramik | |
Eingebaute Halterung für optionale 457 mm-Stützstange, BS 1363A und CEE7-7-Stecker | |
Digital | |
11 in. | |
28 cm | |
4,25 in. | |
19,7 cm | |
10,8 cm | |
698 W | |
4,3 kg | |
Rechteck | |
1 |
230 V | |
LED-Symbol HOT TOP | |
PC-420D | |
5 x 7 in. | |
Umgebungstemperatur bis 550 °C | |
50 Hz | |
3,1 A | |
7,75 in. | |
9.5 lb. | |
Heizplattenrührer | |
EU | |
60 bis 1.150 U/min |
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PC-420D Rühr-Heizplatte mit Digitalanzeige > PC420D; 230V, 50Hz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur