Learn More
Corning™ MITO+ Serum-Extender
GREENER_CHOICE
Wird zur Kultivierung einer Vielzahl von Zellen unter serumfreien oder serumreduzierten Bedingungen verwendet
Marke:  Corning™ 355006
Artikelnummer. 10787521
  • 186.42 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzentrierte, vollständig definierte Formulierung von Hormonen, Wachstumsfaktoren (EGF und FGF) und anderen Metaboliten (Insulin- und Steroidhormone)
  • Getestet auf die Fähigkeit, die Proliferation von FALB/c-3T3-Zellen in serumreduzierten Medien zu fördern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-80 °C
Wachstumsfaktor
5 mL
Name des Produkts
Corning™ MITO+ Serum-Extender > 5 ml (5 l-Äquivalent)