Learn More
Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen
Speziell gestaltete Röhrchen aus Polypropylen schützen empfindliche Proben und sorgen für mehr Sicherheit bei Undichtigkeiten und Kontaminationen. Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen widerstehen Kräften bis 20,000 x g.
206.86 CHF - 281.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 50/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Bodenform Art der Kappe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Bodenform Art der Kappe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10183901
Unterlagen ansehen
Corning™
430915
2 ml Konisch, selbststehend Am Röhrchen befestigte Schraubkappe mit O-Ring aus Silikon
280.74 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10490092
Unterlagen ansehen
Corning™
430917
2 ml Konisch, selbststehend Schraubkappe, nicht am Röhrchen befestigt
206.86 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10478181
Unterlagen ansehen
Corning™
430909
1.5 ml Konisch Am Röhrchen befestigte Schraubkappe mit O-Ring aus Silikon
281.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Speziell entwickelte Polypropylen-Röhrchen schützen empfindliche Proben und bieten zusätzliche Sicherheit vor Auslaufen und Kontamination. Die Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen halten Kräften bis zu 20.000 x g stand.
  • Die Schraubverschlüsse lasen sich mit einer Hand öffnen und abnehmen
  • Dichtungsstopfen oben
  • Standardmäßig mit konischem Boden oder mit Stehrand
  • Unbefestigter Schraubverschluss mit Randabdichtung oder Schraubverschluss mit Silikon-O-Ring für eine optimale Abdichtung zwischen Kappe und Behälter
  • Alle Röhrchen und Verschlusskappen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Naturfarben
50/Packung
Schraubverschluss
Mikrozentrifugenröhrchen
Polypropylen
Polypropylen
Steril
20000 xG
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen