Learn More
Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen
Speziell gestaltete Röhrchen aus Polypropylen schützen empfindliche Proben und sorgen für mehr Sicherheit bei Undichtigkeiten und Kontaminationen. Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen widerstehen Kräften bis 20,000 x g.
Marke:  Corning™ 430909
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10478181
  • 281.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Speziell entwickelte Polypropylen-Röhrchen schützen empfindliche Proben und bieten zusätzliche Sicherheit vor Auslaufen und Kontamination. Die Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen halten Kräften bis zu 20.000 x g stand.
  • Die Schraubverschlüsse lasen sich mit einer Hand öffnen und abnehmen
  • Dichtungsstopfen oben
  • Standardmäßig mit konischem Boden oder mit Stehrand
  • Unbefestigter Schraubverschluss mit Randabdichtung oder Schraubverschluss mit Silikon-O-Ring für eine optimale Abdichtung zwischen Kappe und Behälter
  • Alle Röhrchen und Verschlusskappen sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Am Röhrchen befestigte Schraubkappe mit O-Ring aus Silikon
Polypropylen
Naturfarben
50/Packung
Nein
Konisch
Mikrozentrifugenröhrchen
Orange
1.5 ml
Polypropylen
Steril
Schraubverschluss
20000 xG
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen > Volumen: 1.5ml; befestigte Schlaufe