Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix
Produziert ein biologisch aktives Matrixmaterial, das der zellulären Basalmatrix von Säugetieren ähnelt. Die Corning™ Matrigel™ Matrix bietet eine physiologisch relevante Umgebung für Studien zur Zellmorphologie, biochemischen Funktion, Migration, Invasion und Genexpression.
325.00 CHF - 1962.52 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Basalmembran-Matrix |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellwachstum und -differenzierung; Metabolismus-/Toxikologiestudien; Invasionsassays; In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays; In-vivo-Angiogenesestudien und die Augmentation von Tumoren in immunsuppressierten Mäusen |
Produktlinie | Matrigel |
Quelle | Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor |
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Benachrichtigungen:
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Produktcode | Marke | Menge | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10429212
|
Corning™
356235 |
50 mL | No LDEV | N/A | ||||||
11573620
![]() ![]() |
Corning™
356234 |
5 mL | No LDEV |
325.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11593620
![]() |
Corning™
356237 |
10 mL | Kein Phenolrot, No Phenol Red |
564.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11543550
![]() ![]() |
Corning™
354234 |
10 mL | No LDEV |
458.00 CHF
10 Milliliter Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Lösliche Basalmembranpräparate polymerisieren bei Raumtemperatur.
- Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm Maustumor (EHS-Maustumor)
- Grundformulierung: Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) mit 50 μg/ml Gentamicin, mit oder ohne Phenolrot
In phenolrot-freier Ausführung ist es für Assays lieferbar, die eine Farbdetektion erfordern, einschließlich für Fluoreszenzassays
Qualität
- Geprüft auf die Fähigkeit, den Neuritenauswuchs aus Hinterwurzelganglien-Zellen von Küken zu fördern
- Auf LDEV/LDHV, Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
- Mauskolonien werden routinemäßig mittels MAP-Tests (Maus-Antikörperproduktion) auf Pathogene untersucht
- Umfangreiche PCR-Tests werden durchgeführt, um eine Reihe von Pathogenen zu untersuchen
- Protein-Konzentrationen werden durch die Lowry-Methode bestimmt
- Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt durch den Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test
- Die Matrigel Matrix Gel-Stabilität wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C getestet
- Die biologische Aktivität wird für jede Charge mithilfe eines Neuritenauswuchs-Assays bestimmt.
Spezifikation
Basalmembran-Matrix | |
Matrigel | |
-20 °C |
Zellwachstum und -differenzierung; Metabolismus-/Toxikologiestudien; Invasionsassays; In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays; In-vivo-Angiogenesestudien und die Augmentation von Tumoren in immunsuppressierten Mäusen | |
Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor |