Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix
Produziert ein biologisch aktives Matrixmaterial, das der zellulären Basalmatrix von Säugetieren ähnelt. Die Corning™ Matrigel™ Matrix bietet eine physiologisch relevante Umgebung für Studien zur Zellmorphologie, biochemischen Funktion, Migration, Invasion und Genexpression.
Marke: Corning™ 356237
535.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Beschreibung
Lösliche Basalmembran-Zubereitungen, die bei Raumtemperatur polymerisieren.
- Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor (EHS)
- Grundformulierung: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) mit 50 μg/ml Gentamicin, mit oder ohne Phenolrot
Phenolrotfreies Medium wird in Assays mit Farbdetektion verwendet, einschließlich Fluoreszenz-Assays
Qualität
- Geprüft, ob es das Wachstum von Neuriten bei Hühner-Spinalganglien fördert
- Negative Testergebnisse hinsichtlich LDEV/LDHV, Bakterien, Pilze und Mykoplasmen
- Mäusekolonien werden routinemäßig mittels Maus-Antikörper-Produktions(MAP)-Test auf Pathogene untersucht
- Umfangreiche PCR-Untersuchungen werden durchgeführt, um die Anwesenheit einer Reihe von Pathogenen auszuschließen
- Proteinkonzentrationen werden nach Lowry bestimmt
- Endotoxineinheiten werden mittels Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test bestimmt
- Die Stabilität des Matrigel Matrixgels wird 14 Tage lang bei 37 °C untersucht
- Die biologische Aktivität einer jeden Charge wird mit einem Neuriten-Wachstumsassay bestimmt.
Spezifikation
Basalmembran-Matrix | |
Zellwachstum und -differenzierung; Metabolismus-/Toxikologiestudien; Invasionsassays; In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays; In-vivo-Angiogenesestudien und die Augmentation von Tumoren in immunsuppressierten Mäusen | |
10 mL | |
-20 °C |
Kein Phenolrot, No Phenol Red | |
Matrigel | |
Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor |