Learn More
Corning™ ITS Premix Universal Kultur-Supplement
GREENER_CHOICE
Stimuliert die Proliferation einer Vielzahl von Zellen unter serumreduzierten Bedingungen. Corning™ ITS Premix Universal Kulturergänzung enthält Insulin, humanes Transferrin und Selensäure, die drei universellsten wesentlichen Komponenten definierter Kulturmedien.
154.31 CHF - 455.80 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Produkttyp ITS Vormischung
Sterilität Steril gefiltert
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10070791
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
354350
20 mL Lyophilisiert aus einer Wasserlösung; in 20 ml dH2O (Lagerlösung) rekonstituieren
455.80 CHF
20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10102281
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
354351
5 mL Lyophilisiert aus einer Wasserlösung; in 5 ml dH2O (Lagerlösung) rekonstituieren
154.31 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Qualität
  • Getestet auf die Fähigkeit, das Wachstum von HeLa-Zellen in serumfreien Medien zu fördern
  • Gefiltert (0.2 μm); auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
Vorbereitung und Lagerung
Corning ITS Premix - Mindestens drei Monate lang stabil bei 2 bis 8 °C (gefriergetrocknet) oder drei Monate bei 20 °C (solubilisiert). Mehrfaches Einfrieren/Auftauen vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
ITS Vormischung
Steril gefiltert
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ ITS Premix Universal Kultur-Supplement