Learn More
Corning™ ITS Premix Universal Kultur-Supplement
GREENER_CHOICE
Stimuliert die Proliferation einer Vielzahl von Zellen unter serumreduzierten Bedingungen. Corning™ ITS Premix Universal Kulturergänzung enthält Insulin, humanes Transferrin und Selensäure, die drei universellsten wesentlichen Komponenten definierter Kulturmedien.
Marke:  Corning™ 354351
144.99 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10102281
  • 154.31 CHF / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Qualität
  • Getestet auf die Fähigkeit, das Wachstum von HeLa-Zellen in serumfreien Medien zu fördern
  • Gefiltert (0.2 μm); auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
Vorbereitung und Lagerung
Corning ITS Premix - Mindestens drei Monate lang stabil bei 2 bis 8 °C (gefriergetrocknet) oder drei Monate bei 20 °C (solubilisiert). Mehrfaches Einfrieren/Auftauen vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Steril gefiltert
5 mL
ITS Vormischung
Lyophilisiert aus einer Wasserlösung; in 5 ml dH2O (Lagerlösung) rekonstituieren