Learn More
Corning™ Schaum-Racks für Zentrifugenröhrchen, Premium-Qualität
Für Röhrchen mit konischem Boden
31.13 CHF - 44.01 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Rack für Zentrifugenröhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden |
Produktcode | Marke | Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10393023
|
Corning™
431355 |
50 | Röhrchen (15 ml), Röhrchen (17,5 mm) |
31.13 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10164212
|
Corning™
4365 |
25 | Röhrchen (29,1 mm), Röhrchen (50 ml) |
44.01 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10546813
|
Corning™
4366 |
25 | Röhrchen (15 und 50 ml) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polystyrolschaum (PS)
- Robust und leicht für die wirtschaftliche Lagerung von Corning-Zentrifugenröhrchen
- Standard-Racks fassen eine Einzelgröße von 15 oder 50 ml-Röhrchen; Universal-Racks fassen sowohl 15 als auch 50 ml-Röhrchen
Spezifikation
Rack für Zentrifugenröhrchen | |
Polystyrol | |
Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden | |
20/Packung |
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
20/Karton |