Learn More
Corning™ Fibronectin, human
GREENER_CHOICE
Fördert das Anhaften, Verteilen und Proliferieren von Zellen auf Gewebekultur-Oberflächen. Corning™ Humanes Fibronectin kann als Zusatz für serumfreie Kulturmedien eingesetzt werden.
149.38 CHF - 1765.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Produkttyp Fibronektin
pH 11
Quelle Humanplasma
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11533610
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
356008
5 mg
513.51 CHF
5 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10526961
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
354008
1 mg
149.38 CHF
1 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11543610
Unterlagen ansehen
Corning™
356009
25 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinheit  90 % gemäß SDS-PAGE
  • Gefiltert (0.2 μm-Membran) und getestet; als negativ auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen befunden
  • Lyophilisiert aus CAPS-Puffer, der NaCl und CaCl2 enthält, pH 11.0
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Fibronektin
11
Humanplasma
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Fibronectin, human