Learn More
Corning™ Fibronectin, human
GREENER_CHOICE
Fördert das Anhaften, Verteilen und Proliferieren von Zellen auf Gewebekultur-Oberflächen. Corning™ Humanes Fibronectin kann als Zusatz für serumfreie Kulturmedien eingesetzt werden.
Marke:  Corning™ 354008
141.91 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10526961
  • 149.38 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinheit 90 % gemäß SDS-PAGE
  • Gefiltert (0.2 μm-Membran) und getestet; als negativ auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen befunden
  • Lyophilisiert aus CAPS-Puffer, der NaCl und CaCl2 enthält, pH 11.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
11
Humanplasma
Fibronektin
1 mg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Fibronectin, human > Fibronektin, menschl., 1 mg