Learn More
Corning™ Epidermale Wachstumsfaktoren, EGF-Protein
Erhöht die Proliferation einer Vielzahl von Zelltypen
181.00 CHF - 1280.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Produkttyp | Wachstumsfaktor |
Format | Naturfarben |
Zusammensetzung | Aus Ammoniumacetat lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O rekonstituieren |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Menge | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593600
|
Corning™
356001 |
1 μ g | > 95 % nach SDS-PAGE und > 80 % nach pH 9,9 PAGE | N/A | ||||||
11533520
![]() |
Corning™
354001 |
100 μ g | > 95 % nach SDS-PAGE und > 80 % nach pH 9,9 PAGE |
181.00 CHF
100 Mikrogramm Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11573520
![]() |
Corning™
354010 |
100 μ g | > 98 % nach SDS-PAGE und pH 9,9 PAGE |
262.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden.
- Produkte werden auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit von Wachstumsfaktoren, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
- Lymphokine und Wachstumsfaktoren werden ebenfalls steril gefiltert, im Allgemeinen mit einer0.2 μm-Membran
- Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
Die Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu Qualitätsprüfungen, Produktquellen, Lagerung, Stabilität und Empfehlungen zu geeigneten experimentellen Konzentrationen.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Naturfarben | |
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden | |
Submaxilläre Drüsen der männlichen Maus |
Wachstumsfaktor | |
Aus Ammoniumacetat lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O rekonstituieren | |
Maus |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Monate