Learn More
Corning™ Epidermale Wachstumsfaktoren, EGF-Protein
GREENER_CHOICE
Erhöht die Proliferation einer Vielzahl von Zelltypen
Marke:  Corning™ 354001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533520
Menge Preis
1 181.00 CHF / 100 Mikrogramm
10 165.80 CHF / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Verfügbare Aktionen anzeigen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden.
  • Produkte werden auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit von Wachstumsfaktoren, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
  • Lymphokine und Wachstumsfaktoren werden ebenfalls steril gefiltert, im Allgemeinen mit einer0.2 μm-Membran
  • Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
Die Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu Qualitätsprüfungen, Produktquellen, Lagerung, Stabilität und Empfehlungen zu geeigneten experimentellen Konzentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Naturfarben
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden
100 μ g
Submaxilläre Drüsen der männlichen Maus
Wachstumsfaktor
Aus Ammoniumacetat lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O rekonstituieren
> 95 % nach SDS-PAGE und > 80 % nach pH 9,9 PAGE
Maus
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Epidermale Wachstumsfaktoren, EGF-Protein > 100 μg, Kultur-Qualität