Learn More
Corning™ Einwegschlauchset
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Verwendung mit Glasflaschen
186.00 CHF - 776.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.952 cm
Material ADCF
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11317681
Unterlagen ansehen
Corning™
10042
Ohne Belüftung
186.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11327681
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
10043
Mit 0,2 μ PTFE-Filterentlüftung
776.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne tierische Bestandteile (Animal Derived Component Free, ADCF), Polycarbonat in medizinischer Qualität (Medical Grade Polycarbonate, MPC)
  • Chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche
  • Für 2 l- und 4 l-Flaschen
  • MPC-Steckverbinder mit Kappe
  • PureFit™ Schlauchklemmensystem
  • Autoklavierbar
  • /.375 Zoll Innendurchmesser x .5 Zoll Außendurchmesser
  • 18 Zoll L
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0.952 cm
0,5 in.
Steril
0,375 in.
ADCF
1.27 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einwegschlauchset