Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke: Corning™ 431145
360.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien
- Graduiert, weiter Hals
- Einzeln verpackt
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
- RNase-/DNase-frei
- Standardmäßig mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen mit zwei Positionen oder mit belüfteten Verschlüssen mit einer hydrophoben Membran mit 0.2 μm Porengröße
- Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
Spezifikation
16,9 oz. | |
Polypropylen | |
4,3 cm | |
Polycarbonat | |
50 mL | |
25/Karton | |
Ja | |
Steril |
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
500 ml | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
Weithals | |
1/Packung | |
Weit, Breit | |
Schraubverschluss, Belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
35224007 | Qualitätsbescheinigung | 12/06/2025 | 431145 |
31724006 | Qualitätsbescheinigung | 12/06/2025 | 431145 |
28424005 | Qualitätsbescheinigung | 16/05/2025 | 431145 |
23824004 | Qualitätsbescheinigung | 29/03/2025 | 431145 |
35224007 | Konformitätsbescheinigung | 21/05/2025 | 431145 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
17Stunden
15Minuten
8Sekunden
7
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.