Learn More
Corning™ Direktantrieb (oben) mit 120 mm-Kappe in der Mitte
Zur Verwendung mit Corning Wiederverwendbar Spinnerkolben
663.94 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Karton | 1/Karton |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produkttyp | Einheit für mittig angebrachte Kappen |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11373835
|
Corning™
4519-130 |
Wiederverwendbare 8 L- und 15 l-Corning-Spinnerkolben mit 2,125 in.-Schläuchen |
663.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383835
|
Corning™
4519-134 |
Wiederverwendbare 8 L- und 15 l-Corning-Spinnerkolben mit 2,5 in.-Schläuchen |
663.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
1/Karton | |
Einheit für mittig angebrachte Kappen | |
Unsteril |
1/Packung | |
Wiederverwendbar |