Learn More
Corning™ Direktantrieb (oben) mit 120 mm-Kappe in der Mitte
Zur Verwendung mit Corning Wiederverwendbar Spinnerkolben
Marke: Corning™ 4519-134
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Wiederverwendbare 8 L- und 15 l-Corning-Spinnerkolben mit 2,5 in.-Schläuchen | |
1/Packung | |
Wiederverwendbar |
1/Karton | |
Einheit für mittig angebrachte Kappen | |
Unsteril |