Learn More
Corning™ Direktantrieb (oben) mit 120 mm-Kappe in der Mitte
Zur Verwendung mit Corning Wiederverwendbar Spinnerkolben
Marke:  Corning™ 4519-130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11373835
  • 663.94 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Wiederverwendbare 8 L- und 15 l-Corning-Spinnerkolben mit 2,125 in.-Schläuchen
1/Packung
Wiederverwendbar
1/Karton
Einheit für mittig angebrachte Kappen