Learn More
Corning™ Protein Crystallography Patten, 384well, advanced optical polymer (VE=50Stck.)
GREENER_CHOICE
Die einzige Mikrotiterplatte, die für eine vollständige Automatisierung im Kristallscreening entworfen wurde
Marke:  Corning™ 3775
Artikelnummer. 10285862
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus einem fortschrittlichen Polymer mit hoher Beständigkeit gegen häufig verwendete Lösungsmittel, einschließlich Aceton, Essigsäure, Butanon, Ethanol, Isopropanol, Methanol, DMSO, Salpetersäure (65 %), Schwefelsäure (40 %), Salzsäure (36 %) und Ammoniaklösung (33 %), hergestellt
  • Niedrige Hintergrundpolarisierung und hohe optische Transparenz ermöglichen gute Sichtbarkeit von Proteinkristallen unter polarisiertem Licht mit minimalen Hintergrundinterferenzen.
  • Kompatibel mit manuellen 8- und 12-Kanal-Pipettoren, automatisierten Arbeitsstationen zur Behandlung von Flüssigkeiten und Bildgebungssystemen
  • Das neuartige Well-Design (verschmolzene Wells) bietet einen effizienten Dampfbereich für Proteinkristallisation.
  • Die Well-Oberflächen wurden behandelt, um hydrophile Eigenschaften für verbesserte Mikrotropfenmischung aufzuweisen.
  • Die geringe Wasseraufnahme des Polymers verhindert den Verlust von Proteintropfenvolumen.
  • Umfasst 96 Reservoir-Wells und 96 entsprechende Protein-Wells.
  • Reservoirvolumen: 210 μ l
  • Farbe: Durchsichtig
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Optimiertes Polymer
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
50/Karton
50/Karton
Ohne Deckel
Durchsichtig
384
Unbehandelt
192 Reservoir-Wells und 192 entsprechende Protein-Wells
10 St./Packung
2.3 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1419265 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number3775
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Protein Crystallography Patten, 384well, advanced optical polymer (VE=50Stck.) > 105 μl