Learn More
Corning™ Zubehör für Costar™ Transtar™-96 96-Well-Flüssigkeitstransfersystem: Behälter-Auskleidungen
GREENER_CHOICE
Für die Verwendung mit 96 Mikrotiterplatten
195.31 CHF - 239.20 CHF
Spezifikation
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für wiederholte Befüllvorgänge mit Mehrkanalpipetten
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10143811
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4876
Offene Behälter-Innenisolierung
195.31 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10407611
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4878
Reservoir mit 8 Kanälen
214.96 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10311441
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
4877
Behälter
239.20 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit 96 Mikrotiterplatten
  • In offenen, 8- oder 12-Kanal-Pipetten-Formaten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Ideal für wiederholte Befüllvorgänge mit Mehrkanalpipetten
100/Karton
1/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zubehör für Costar™ Transtar™-96 96-Well-Flüssigkeitstransfersystem: Behälter-Auskleidungen