Learn More
Corning™ Zubehör für Costar™ Transtar™-96 96-Well-Flüssigkeitstransfersystem: Behälter-Auskleidungen
Für die Verwendung mit 96 Mikrotiterplatten
Marke: Corning™ 4876
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit 96 Mikrotiterplatten
- In offenen, 8- oder 12-Kanal-Pipetten-Formaten erhältlich
Spezifikation
Kunststoff | |
Offene Behälter-Innenisolierung | |
100/Karton | |
96 |
Steril | |
Ideal für wiederholte Befüllvorgänge mit Mehrkanalpipetten | |
1/Packung |