Learn More
Corning™ Collagen IV, Mouse
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
166.69 CHF - 1295.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 1 to 5 μg/cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Attachment and Proliferation
Zusammensetzung Frozen in 0.05 M Hydrochloric Acid (HCL)
Produkttyp Collagen, Mouse Type IV
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10602322
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
356233
10 x 1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10376931
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
354233
1 mg
166.69 CHF
1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
1 to 5 μg/cm2
Cell Attachment and Proliferation
Frozen in 0.05 M Hydrochloric Acid (HCL)
Collagen, Mouse Type IV
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Collagen IV, Mouse