Learn More
Corning™ Collagen IV, Mouse
BIOPHARMA
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
Marke:  Corning™ 356233
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10602322
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 to 5 μg/cm2
Frozen in 0.05 M Hydrochloric Acid (HCL)
10 x 1 mg
Collagen, Mouse Type IV
Shipping Temp: -20°C
Cell Attachment and Proliferation
8
Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic Mouse Tumor
-20°C