Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen für geschlossene Systemlösungen
Konische Zentrifugenröhrchen in Prämiumqualität aus hochwertigen, besonders transparenten Harzen
Marke: Corning™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vormontiert
- Doppelt in Beuteln verpackt für GMP-Anwendungen
- Gefäße ohne tierische Bestandteile
- BSE/TSE-konformes Zubehör
- SAL-Wert: 10–6 Sterilisation
- Großes Produktangebot
- Kundenspezifische Lösungen
- Als 50 und 500 ml-Zentrifugenröhrchen erhältlich
Spezifikation
0,013 gal. | |
Polypropylen | |
Max RCF: 3000x G; Oberteil: Mit Gewinde | |
35 mm | |
0,63 cm | |
Polypropylen | |
2,5 ml | |
4,5 in. | |
Weit | |
1/Packung | |
Ja | |
Steril | |
CentriStar | |
35,2 mm |
Orange | |
Klar | |
1,14 in. | |
0,3 cm | |
50 ml | |
5 bis 50 ml | |
ohne Tauchschlauch | |
11,4 cm | |
2/Karton | |
Ja | |
Weit | |
Konisch, selbststehend | |
29 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
08724041 | Konformitätsbescheinigung | 06/06/2024 | 11706 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zentrifugenröhrchen für geschlossene Systemlösungen > 50ml ohne Tauchrohr
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur