Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen für geschlossene Systemlösungen
Konische Zentrifugenröhrchen in Prämiumqualität aus hochwertigen, besonders transparenten Harzen
Marke: Corning™ 11750
260.06 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vormontiert
- Doppelt in Beuteln verpackt für GMP-Anwendungen
- Gefäße ohne tierische Bestandteile
- BSE/TSE-konformes Zubehör
- SAL-Wert: 10–6 Sterilisation
- Großes Produktangebot
- Kundenspezifische Lösungen
- Als 50 und 500 ml-Zentrifugenröhrchen erhältlich
Spezifikation
0,132 gal. | |
HDPE | |
Max RCF: 6000x G; Oberteil: Mit Gewinde | |
0,63 cm | |
Polypropylen | |
Kurz | |
1/Packung | |
Steril | |
Verschlusskappe mit Dichtring |
Orange | |
Naturfarben | |
0,3 cm | |
500 ml | |
Verschlusskappe für Eintauchrohr mLL und 0,2μm Filter | |
2/Karton | |
Nein | |
Konisch |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
22724017 | Konformitätsbescheinigung | 07/02/2025 | 11750 |
16924041 | Qualitätsbescheinigung | 31/12/2024 | 11750 |
13724036 | Qualitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 11750 |
08124060 | Qualitätsbescheinigung | 28/05/2024 | 11750 |
04424009 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 11750 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24154Gültig bis zum: 2025-02-28