Learn More
Corning™ Zellkulturmedien: Zellkultur-Ergänzungsstoffe
BIOPHARMA
Wird als Nährstoffquelle in Zellkulturmedien verwendet. Corning Zellkulturmedien: Zellkultursupplemente werden unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen.
36.45 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Sterilität Steril gefiltert
Menge 100 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
15313721
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
46-033-CI
5,2 bis 0,1
36.45 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Analysenzertifikat verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C
Steril gefiltert
100 mL
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zellkulturmedien: Zellkultur-Ergänzungsstoffe