Learn More
Corning™ Zellkulturmedien: Zellkultur-Ergänzungsstoffe
Click to view available options
pH:
5,2 bis 0,1
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Analysenzertifikat verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
Produkttyp | Natriumacetat |
Sterilität | Steril gefiltert |
pH | 5,2 bis 0,1 |
Menge | 100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zellkulturmedien: Zellkultur-Ergänzungsstoffe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur