Learn More
Corning™ Zellkultur-Puffer: Dulbecco's Phopsphat-gepufferte Salzlösung 1X
Mit niedrigem Endotoxingehalt
52.07 CHF - 179.84 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Form | Menge | Zusatzstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Form | Menge | Zusatzstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15333631
|
Corning™
21-030-CM |
Mit Calcium und Magnesium | Flüssig | 6 × 1000 ml | Kalzium und Magnesium |
179.84 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15393571
|
Corning™
21-030-CV |
Mit Calcium und Magnesium | Flüssig | 6 × 500 ml | Kalzium und Magnesium |
58.44 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15343631
|
Corning™
21-031-CM |
Ohne Calcium oder Magnesium | Flüssig | 6 × 1000 ml | Ohne Kalzium, ohne Magnesium |
97.04 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15303581
|
Corning™
21-031-CV |
Ohne Calcium oder Magnesium | Flüssig | 6 × 500 ml | Ohne Kalzium, ohne Magnesium |
52.07 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Erhält den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrecht.
- Erhält die Tonizität und Lebensfähigkeit von Zellen aufrecht.
- Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
- Nicht toxisch
Spezifikation
1 X | |
Mit Calcium und Magnesium |