Learn More
Corning™ Zellkultur-Puffer: Dulbecco's Phopsphat-gepufferte Salzlösung 1X
BIOPHARMA
Mit niedrigem Endotoxingehalt
Marke:  Corning™ 21-031-CV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15303581
  • 52.75 CHF / 6 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Dulbecco's Phosphat Buffered Saline (DPBS, Phosphatgepufferte Salze) ist eine Pufferlösung, mit der Zellkulturmedien im physiologischen pH-Bereich von 7,0 bis 7,6 erhalten werden können. Dient als Spül-, Transport- oder Verdünnungsflüssigkeit und erhält die Zelltonizität und Lebensfähigkeit für einen begrenzten Zeitraum. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Kalzium, ohne Magnesium
1 X
6 × 500 ml
7,3 bis 7,5
2 bis 30 °C
Ohne Calcium oder Magnesium
Kaliumchlorid 0.2 g/l, Kalium-Dihydrogenphosphat 0.2 g/l, Natriumchlorid 8 g/l, Dinatriumphosphat 1.15 g/l
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer35324003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/05/2025 Catalog Number21-031-CV
Chargennummer30224004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2025 Catalog Number21-031-CV
Chargennummer27824006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/04/2025 Catalog Number21-031-CV
Chargennummer26824015 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/04/2025 Catalog Number21-031-CV
Chargennummer32524003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/04/2025 Catalog Number21-031-CV
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zellkultur-Puffer: Dulbecco's Phopsphat-gepufferte Salzlösung 1X > Phosphatgepufferte Dulbeccos-Salzlösung; 1 x; Ohne Calcium und Magnesium; 6 x 500 ml