Learn More
Corning™ Zellkultur-Puffer: Dulbecco's Phopsphat-gepufferte Salzlösung 1X
Mit niedrigem Endotoxingehalt
Marke: Corning™ 21-031-CM
92.19 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erhält den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrecht.
- Erhält die Tonizität und Lebensfähigkeit von Zellen aufrecht.
- Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
- Nicht toxisch
Spezifikation
Ohne Kalzium, ohne Magnesium | |
1 X | |
6 × 1000 ml | |
7,3 bis 7,5 |
2 bis 30 °C | |
Ohne Calcium oder Magnesium | |
Kaliumchlorid 0.2 g/l, Kalium-Dihydrogenphosphat 0.2 g/l, Natriumchlorid 8 g/l, Dinatriumphosphat 1.15 g/l | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33124005 | Qualitätsbescheinigung | 29/05/2025 | 21-031-CM |
33024008 | Qualitätsbescheinigung | 29/05/2025 | 21-031-CM |
26124009 | Qualitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 21-031-CM |
26124010 | Qualitätsbescheinigung | 20/03/2025 | 21-031-CM |
17724023 | Qualitätsbescheinigung | 12/03/2025 | 21-031-CM |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen