Learn More
Corning™ Zellschaber
Die angewinkelte, schwenkbare Klinge minimiert Zellbeschädigungen und sorgt für gleichmäßigen Kontakt mit dem Wachstumsbereich. Corning™ Zellschaber sind ideal für die Zellernte.
308.00 CHF - 399.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Zellschaber |
---|---|
Enthält | Klinge mit Griff |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10702192
![]() ![]() |
Corning™
3010 |
25 cm | 1,8 cm |
308.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10370881
![]() ![]() |
Corning™
3011 |
39 cm | 3 cm |
399.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die angewinkelte, schwenkbare Klinge minimiert Zellbeschädigungen und sorgt für gleichmäßigen Kontakt mit dem Wachstumsbereich. Corning™ Zellschaber sind ideal für die Zellernte.
- Der lange Griff ermöglicht einen einfachen Zugriff in Zellkulturkolben und Rollerflaschen
- Für die Verwendung in 25 und 75 cm-3 Kolben
- Steril und zertifiziert nicht-pyrogen
- Einzeln verpackt
Spezifikation
Zellschaber | |
Klinge mit Griff | |
Steril |