Learn More
Corning™ Rinderpituitarextrakt (BPE)
GREENER_CHOICE
Ergänzung, die in der Kultur einer Vielzahl von Epithelzellen und Endothelzellen verwendet wird
141.45 CHF - 515.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Produkttyp Rinderhypophysenextrakt
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11533540
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
354123
15 mg
141.45 CHF
15 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11533620
Unterlagen ansehen
Corning™
356123
75 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
•    Enthält Wachstumsfaktoren und Hormone
•    Kann als Alternative zu fötalem Kälberserum (FKS) verwendet werden
•    Mit0.2 μm gefiltert und getestet, um zu gewährleisten, dass er frei von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen ist
•    Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der Proliferation von Endothelzellen fötaler Rinderherzen (FBHEC) in einem Medium, das Serum von neugeborenen Kälbern in Höhe von 10 % enthält
•    Empfohlene Konzentration: 25–100 μg/ml Medium, je nach Zelltyp
•    Bei einer Lagerung bei 2° – 8 °C (gefriergetrocknet) oder bei 20 °C (solubilisiert) mindestens drei Monate stabil, gerechnet ab Versanddatum
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Rinderhypophysenextrakt
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Rinderpituitarextrakt (BPE)