Learn More
Corning™ Rinderpituitarextrakt (BPE)
GREENER_CHOICE
Ergänzung, die in der Kultur einer Vielzahl von Epithelzellen und Endothelzellen verwendet wird
Marke:  Corning™ 354123
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533540
  • 141.45 CHF / 15 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
•    Enthält Wachstumsfaktoren und Hormone
•    Kann als Alternative zu fötalem Kälberserum (FKS) verwendet werden
•    Mit0.2 μm gefiltert und getestet, um zu gewährleisten, dass er frei von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen ist
•    Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der Proliferation von Endothelzellen fötaler Rinderherzen (FBHEC) in einem Medium, das Serum von neugeborenen Kälbern in Höhe von 10 % enthält
•    Empfohlene Konzentration: 25–100 μg/ml Medium, je nach Zelltyp
•    Bei einer Lagerung bei 2° – 8 °C (gefriergetrocknet) oder bei 20 °C (solubilisiert) mindestens drei Monate stabil, gerechnet ab Versanddatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Rinderhypophysenextrakt
15 mg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Rinderpituitarextrakt (BPE) > 15 mg