Learn More
Corning™ Schwarze und Weiße 96-Well Assay-Platten aus Polypropylen
Geringere Verbindungshaftung und höhere Lösungsmittelbeständigkeit als Polystyrolplatten
382.51 CHF - 503.13 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17710698
|
Corning™
3355 |
Weiß |
382.51 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10285421
![]() |
Corning™
3356 |
Schwarz |
503.13 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays und für die Aufbewahrung von Verbindungen
- Wells mit runden Böden
- Unbehandelte Oberfläche
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen | |
75 bis 200 μl | |
Unbehandelt |
8 x 12 | |
96 | |
Unsteril | |
Ideal für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays und für die Aufbewahrung von Verbindungen |