Learn More
Corning™ Schwarze und Weiße 96-Well Assay-Platten aus Polypropylen
Geringere Verbindungshaftung und höhere Lösungsmittelbeständigkeit als Polystyrolplatten
Marke: Corning™ 3355
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays und für die Aufbewahrung von Verbindungen
- Wells mit runden Böden
- Unbehandelte Oberfläche
Spezifikation
Standard | |
Weiß | |
96 | |
Unsteril | |
Rund |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
75 bis 200 μl | |
Unbehandelt | |
Ideal für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays und für die Aufbewahrung von Verbindungen |