Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Kulturschale
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Marke: Corning™ 354469
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Poly-D-Lysin | |
Deckel | |
100 mm |
Inklusive Verschluss | |
Rund | |
58,1 cm² | |
Rund | |
Zellkultur-Schale | |
10/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
13424018 | Qualitätsbescheinigung | 18/01/2025 | 354469 |
11624006 | Qualitätsbescheinigung | 29/06/2024 | 354469 |
11424012 | Qualitätsbescheinigung | 24/06/2024 | 354469 |
04324019 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 354469 |
31723010 | Qualitätsbescheinigung | 23/01/2024 | 354469 |