Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Kulturschale
GREENER_CHOICE
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Marke:  Corning™ 356469
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10632122
  • 322.11 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
Durchsichtig
Polystyrol
Poly-D-Lysin
Deckel
100 mm
Inklusive Verschluss
Rund
58,1 cm²
Rund
Zellkultur-Schale
40/Karton
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Kulturschale > 100 mm; 10/Pckg., 40/Karton