Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammer: mit BD Matrigel Matrix
GREENER_CHOICE
Für die schnelle und reproduzierbare Quantifizierung von In-vitro-Zellinvasionen. Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammern mit Corning Matrigel Matrix™ Zellkultur-Einsätzen sind mit extrazellulären Matrix-Proteinen vorbeschichtet und eignen sich für Anwendungen, die eine proteinbeschichtete Zelloberfläche erfordern, wie z. B. Adhäsion, Züchtung, Invasion, Migration und Differenzierung von Zellen.
Marke:  Corning™ 354481
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11563570
  • 690.00 CHF / 24 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Anfang Januar 2014 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Die Corning™ Matrigel Matrix ist eine lösliche Basalmembran, die aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumoren extrahiert wird und nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur ein Gel bildet. Erhältlich als einsatzbereite Zellkultureinsätze, als Invasionskammern oder als Cellware Corning Matrigel Matrix ist besonders für Kulturen mit polarisierten Zellen, wie z. B. Epithelzellen, geeignet. Die Matrix fördert die Differenzierung von Hepatozyten, Epithelzellen der Brust und glatten Muskelzellen. Die Matrix fördert außerdem die Bildung von Kapillartubuli aus Endothelzellen sowie die Regeneration von Neuriten und kann für Angiogenese-Assays verwendet werden.
  • Zwei Matrix-Konfigurationen – Kammern mit Corning Matrigel Matrix und mit Wachstumsfaktor-reduzierter (GFR) Matrigel Matrix
  • Ermöglicht die Invasion von HT-1080-Zellen (invasive menschliche Fibrosarkomzellen) über 8 μm-Poren und verhindert die Invasion von 3T3-Zellen (nicht-invasive Maus-Fibroblast-Zelllinie).
  • Kammern mit GFR Matrigel Matrix, die für die Verwendung in Studien ausgelegt sind, bei denen minimale Interferenz durch Wachstumsfaktoren wünschenswert ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6
PET
Studien, bei denen minimale Interferenz durch Wachstumsfaktoren wünschenswert ist
6/Packung
Matrigel™ Matrix
4.2 cm2
8 μm
4
24/Karton
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammer: mit BD Matrigel Matrix > 23,1 mm; Corning Matrigel-Matrix