Learn More
Corning™ BioCoat™ Kontrolleinsatz
Verwendung zusammen mit BD BioCoat™Einsätzen bei der Untersuchung der Effekte der ECM-Komponente auf den BD BioCoat-Zellkultur-Einsatz
287.00 CHF - 373.00 CHF
Spezifikation
Material | PET |
---|---|
Typ | -Well Platte |
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Anzahl pro Karton | 24/Cs. |
Oberflächenbeschichtung | BioCoat Control |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Einsätze pro Platte | Porengröße | Anzahl Wells | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einsätze pro Platte | Porengröße | Anzahl Wells | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10393032
|
Corning™
354570 |
6 | 0,4 μm | 6 | 4 | N/A | ||||||
10303042
![]() |
Corning™
354572 |
12 | 0,4 μm | 24 | 2 |
302.51 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10109361
|
Corning™
354567 |
6 | 1 μm | 6 | 4 | N/A | ||||||
10406421
|
Corning™
354569 |
12 | 1 μm | 24 | 2 | N/A | ||||||
10047911
|
Corning™
354573 |
6 | 3 μm | 6 | 4 | N/A | ||||||
10057911
|
Corning™
354575 |
12 | 3 μm | 24 | 2 | N/A | ||||||
10574271
|
Corning™
354576 |
6 | 8 μm | 6 | 4 | N/A | ||||||
10274901
![]() |
Corning™
354578 |
12 | 8 μm | 24 | 2 |
305.29 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Corning™ Matrigel Matrix ist eine lösliche Basalmembran, die aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumoren extrahiert wird und nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur ein Gel bildet. Erhältlich als einsatzbereite Zellkultureinsätze, als Invasionskammern oder als Cellware Corning Matrigel Matrix ist besonders für Kulturen mit polarisierten Zellen, wie z. B. Epithelzellen, geeignet. Die Matrix fördert die Differenzierung von Hepatozyten, Epithelzellen der Brust und glatten Muskelzellen. Die Matrix fördert außerdem die Bildung von Kapillartubuli aus Endothelzellen sowie die Regeneration von Neuriten und kann für Angiogenese-Assays verwendet werden.
- Zwei Matrix-Konfigurationen – Kammern mit Corning Matrigel Matrix und mit Wachstumsfaktor-reduzierter (GFR) Matrigel Matrix
- Ermöglicht die Invasion von HT-1080-Zellen (invasive menschliche Fibrosarkomzellen) über 8 μm-Poren und verhindert die Invasion von 3T3-Zellen (nicht-invasive Maus-Fibroblast-Zelllinie).
- Kammern mit GFR Matrigel Matrix, die für die Verwendung in Studien ausgelegt sind, bei denen minimale Interferenz durch Wachstumsfaktoren wünschenswert ist
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
PET | |
2 bis 8 °C | |
BioCoat Control |
-Well Platte | |
24/Cs. |