Learn More
Corning™ BioCoat™ Kontrolleinsatz
Verwendung zusammen mit BD BioCoat™Einsätzen bei der Untersuchung der Effekte der ECM-Komponente auf den BD BioCoat-Zellkultur-Einsatz
Marke: Corning™ 354575
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht und anderen Substanzen zu den apikalen und basolateralen Zelloberflächen
- Membranen mit niedriger Porendichte aus Polyethylenterephthalat (PET) für komfortable Betrachtung von lebenden Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Diese Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
12 | |
PET | |
-Well Platte | |
2 bis 8 °C | |
24/Karton | |
24 |
0,3 cm2 | |
3 μm | |
2 | |
12/Packung | |
BioCoat Control |