Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Beschichtet mit Kollagen I für eine verbesserte Zelladhäsion und Zellvermehrung von transfizierten Säugetierzellen, Primärzellen und Stammzellen. Corning™ BioCoat™ Collagen I Rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und belüfteter Verschlusskappe bietet hoch konsistente und biologisch funktionale beschichtete Oberflächen, die in vivo-Umgebungen für Zellkulturanwendungen noch besser imitieren.
Marke:  Corning™ 356487
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10133671
  • 787.33 CHF / 40 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Quelle: Rattenschwanz
  • TC-behandelt
  • Transparent, runde Wells
  • Flacher Boden
  • Steril
Nur für Forschungszwecke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Phenolharz
Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
40/Karton
Rechteckig
Steril
Belüftet
25,3 oz.
750 ml
Gerade
5/Packung
Kollagen I
Rechteckig
175 cm2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer07724007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/04/2025 Catalog Number356487
Chargennummer05024014 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number356487
Chargennummer34223012 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number356487
Chargennummer05024014 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/05/2024 Catalog Number356487
Chargennummer00224017 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2024 Catalog Number356487
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Collagen I rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe > 40 Stück/Karton; 175 cm2