Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesesystem für die Endothelzell-Tube-Formation
GREENER_CHOICE
Beurteilung und Quantifizierung der Endothelzellinvasion mittels Echtzeitfluoreszenz und zerstörungsfreier Probenvorbereitung
540.00 CHF - 2123.11 CHF
Spezifikation
Porengröße 3 μm
Typ Mikrotiterplatte
Oberflächenbeschichtung BioCoat
Farbe Schwarz, durchsichtig
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Includes: Eine Falcon™ 24-Multiwell-Einsatzplatte und eine nicht-gewebekulturbehandelte 24-Well-Empfängerplatte mit Deckel
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10737894
Unterlagen ansehen
Corning™
354149
1 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10244152
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
354150
5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
•    In-vitro-Assay eliminiert die Notwendigkeit des langwierigen manuellen Zellschabens und der Zählung
•    Einsatzplatte enthält eine die Fluoreszenz blockierende mikroporöse (3.0 μm Porengröße) Membran aus Polyethylen-Terephthalat (PET) (BD FluoroBlok™), beschichtet mit BD Matrigel™ Matrix
•    BD Matrigel Matrix blockiert das Passieren von nicht-invasiven Zellen. Gleichzeitig wird das Passieren von invasiven aktivierten endothelialen Zellen ermöglicht
•    Robustes System ermöglicht die IC50 Messung
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
BioCoat
96
Mikrotiterplatte
Schwarz, durchsichtig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Angiogenesesystem für die Endothelzell-Tube-Formation