Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesesystem für die Endothelzell-Tube-Formation
Beurteilung und Quantifizierung der Endothelzellinvasion mittels Echtzeitfluoreszenz und zerstörungsfreier Probenvorbereitung
Marke:  Corning™ 354149
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10737894
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Includes: Eine Falcon™ 24-Multiwell-Einsatzplatte und eine nicht-gewebekulturbehandelte 24-Well-Empfängerplatte mit Deckel
Beschreibung
Beschreibung
•    In-vitro-Assay eliminiert die Notwendigkeit des langwierigen manuellen Zellschabens und der Zählung
•    Einsatzplatte enthält eine die Fluoreszenz blockierende mikroporöse (3.0 μm Porengröße) Membran aus Polyethylen-Terephthalat (PET) (BD FluoroBlok™), beschichtet mit BD Matrigel™ Matrix
•    BD Matrigel Matrix blockiert das Passieren von nicht-invasiven Zellen. Gleichzeitig wird das Passieren von invasiven aktivierten endothelialen Zellen ermöglicht
•    Robustes System ermöglicht die IC50 Messung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
1
Je 1
Schwarz, durchsichtig
Mikrotiterplatte
1/Packung
BioCoat
96
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Angiogenesesystem für die Endothelzell-Tube-Formation > 1/Packung