Learn More
Corning™ BioCoat™ #1 Deutschen Deckelgläsern, rund
Beschichtung mit verschiedenen extrazellulären Matrix-Substraten. Corning™ BioiCoat™ Nr.1 Deutsche Deckgläser sind die optimale Lösung zur Förderung von Zelladhäsion und Wachstum bei einer Vielzahl an Primärzellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumhaltigen Kulturen.
245.00 CHF - 366.08 CHF
Spezifikation
Typ | Objektträger-Deckgläser |
---|---|
Material | Nr. 1 Deutsches Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-Bildgebung von lebenden Zellen, konfokale Mikroskopie, hochauflösende und invertierte Mikroskopie, Phasenkontrast-Mikroskopie |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10220772
![]() ![]() |
Corning™
354085 |
12 mm | Poly-L Lysin |
335.94 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10727911
![]() ![]() |
Corning™
354086 |
12 mm | Poly-D Lysin |
330.00 CHF
80 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10543322
![]() ![]() |
Corning™
354088 |
22 mm | Fibronektin |
298.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10468681
![]() ![]() |
Corning™
354087 |
12 mm | Laminin/Poly-D Lysin |
366.08 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10553322
![]() ![]() |
Corning™
354089 |
22 mm | Kollagentyp I |
245.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Transparente Deckgläser aus dünnem Glas
- Geringe Hintergrundfluoreszenz — optimal für die Immunfluoreszenzmikroskopie
- Aus deutschem Glas Nr. 1; ungiftig für Neuronen
- Jede Charge von Cellware wurde auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Fluoreszenz-Bildgebung lebender Zellen, Konfokalmikroskopie, hochauflösende und Inversmikroskopie, Phasenkontrastmikroskopie
Spezifikation
Objektträger-Deckgläser | |
Nr. 1 Deutsches Glas | |
Fluoreszenz-Bildgebung von lebenden Zellen, konfokale Mikroskopie, hochauflösende und invertierte Mikroskopie, Phasenkontrast-Mikroskopie |