Learn More
Corning™ 96 Well Plate, White, Non Binding Surface (VE=25Stck.)
Nicht ionische, hydrophile Oberfläche
Marke: Corning™ 3990
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht steril
- Geringe Hintergrundlumineszenz
- Arbeitsvolumen: 75 bis 200 ml
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Nicht-bindend | |
Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays | |
5/Packung |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
25/Karton | |
25/Karton |
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 96 Well Plate, White, Non Binding Surface (VE=25Stck.) > Weiß; Standard; Nein; NBS; Flach
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur