Learn More
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300
Leicht und faltbar. Die 3M Aura Feinstaubatemmaske hat ein einzigartiges Drei-Paneel-Design für mehr Komfort und leichte Kommunikation.
Marke: 3M™ 7000034738
53.94 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Passend für eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen- Filtertechnik mit geringem Atmungswiderstand für eine einfachere Atmung
- Ausgeklügeltes dreiteiliges Design für mehr Bewegungsfreiheit beim Sprechen und damit mehr Tragekomfort
- Geprägtes Oberteil für weniger Beschlagen der Brille
- Geformtes Nasenteil für verbesserte Kompatibilität mit der Brille
- Innovative Kinnlasche zum einfachen Anziehen und Einstellen der Atemschutzmaske im Gesicht
- Wird in einer hygienischen Verpackung geliefert, um die Atemschutzmaske vor Verschmutzung zu schützen, praktische Aufbewahrungs- und Zugriffsmöglichkeit am Arbeitsplatz.
- Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
Spezifikation
Blau | |
Speciality Partikel-Atemschutzmaske | |
FFP2 | |
Metallverarbeitung | |
9926 | |
10/Packung |
Blau | |
Ja | |
Elektret (Polyester, Polypropylen und Kohlenstoff) | |
Farbcodierte Bänder | |
Saures Gas | |
Schale |