Learn More
Corning™ 96-Well Halbflächen-NBS™-Mikrotiterplatten mit flachem Boden (Polystyrol)
Zur Reduzierung von Well-to-Well-Crosstalk bei Lumineszenz-Assays entwickelt.
322.95 CHF - 1105.00 CHF
Spezifikation
Format | Halbfläche |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10522063
![]() |
Corning™
3642 |
Weiß |
1105.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10317722
![]() |
Corning™
3994 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | N/A | |||||||
Beschreibung
- Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
Spezifikation
Halbfläche | |
8 x 12 | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) |
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
25 bis 125 μl | |
Nicht-bindend | |
Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Halbflächen-NBS™-Mikrotiterplatten mit flachem Boden (Polystyrol)