Learn More
Corning™ 96-Well Halbflächen-NBS™-Mikrotiterplatten mit flachem Boden (Polystyrol)
GREENER_CHOICE
Zur Reduzierung von Well-to-Well-Crosstalk bei Lumineszenz-Assays entwickelt.
Marke:  Corning™ 3994
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10317722
  • 322.95 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Halbfläche
8 x 12
Polystyrol
25 bis 125 μl
Nicht-bindend
Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays
5/Packung
Ohne Deckel
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
96
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
25/Karton
25/Karton